Learn More
Alfa Aesar™ Methoxychlor
Molekül mit östrogener Aktivität
32.60 € - 151.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 72-43-5
Summenformel C16H15Cl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 345.644
MDL-Nummer MFCD00000803
InChI-Schlüssel IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxychlor, p,p'-methoxychlor, dmdt, dimethoxy-ddt, methoxy-ddt, methoxcide, metox, maralate, marlate, moxie
PubChem CID 4115
ChEBI CHEBI:6842
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-[2,2,2-trichlor-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]Benzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15455999
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
J63839.06
5g
32.60 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 20-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15465999
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
J63839.14
25g
151.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 20-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
72-43-5
345.644
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
4115
1-Methoxy-4-[2,2,2-trichlor-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]Benzol
C16H15Cl3O2
MFCD00000803
methoxychlor, p,p'-methoxychlor, dmdt, dimethoxy-ddt, methoxy-ddt, methoxcide, metox, maralate, marlate, moxie
CHEBI:6842
COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Methoxychlor
87°C
72-43-5
MFCD00000803
2057367
methoxychlor, p,p'-methoxychlor, dmdt, dimethoxy-ddt, methoxy-ddt, methoxcide, metox, maralate, marlate, moxie
COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
345.644
CHEBI:6842
Kristallpulver
Weiß
5g
C16H15Cl3O2
UN3077
14,5990
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
1-Methoxy-4-[2,2,2-trichlor-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]Benzol
4115
345.65