Learn More
Methyl-1-Boc-pyrrolidin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032075
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122684-33-7
C11H19NO4
229.276
MFCD04038683
LIWFYAVKYUQMRE-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-methyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, methyl 1-n-boc-dl-beta-prolinate, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-methyl ester, methyl 1-boc-3-pyrrolidine carboxylate, pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester, methyl 1-boc-pyrrolidine-3-carboxylate, methyl 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinecarboxylate, s-1-boc-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, pubchem10748
4572775
1-O-Tert-Butyl 3-O-Methylpyrrolidin-1,3-Dicarboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122684-33-7
C11H19NO4
229.276
MFCD04038683
LIWFYAVKYUQMRE-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-methyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, methyl 1-n-boc-dl-beta-prolinate, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-methyl ester, methyl 1-boc-3-pyrrolidine carboxylate, pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester, methyl 1-boc-pyrrolidine-3-carboxylate, methyl 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinecarboxylate, s-1-boc-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, pubchem10748
4572775
1-O-Tert-Butyl 3-O-Methylpyrrolidin-1,3-Dicarboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylate
Siedepunkt 105°C (0.2 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 97%