Learn More
Methyl 1-Hydroxy-2-Naphthoat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813537
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
948-03-8
C12H10O3
202.21
HMIBDRSTVGFJPB-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid, methyl ester, acmc-20akjf, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, methyl=1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-carbomethoxynaphthalene, methyl 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylate
70358
methyl-1-hydroxynaphthalin-2-carboxylat
COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
948-03-8
C12H10O3
202.21
HMIBDRSTVGFJPB-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid, methyl ester, acmc-20akjf, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, methyl=1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-carbomethoxynaphthalene, methyl 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylate
70358
methyl-1-hydroxynaphthalin-2-carboxylat
COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 202.21
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.