Learn More
Methyl-1-methyl-1H-imidazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10350993
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10350993 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10681845 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10350993 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03622DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 17289-19-9
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.142
MDL-Nummer MFCD02179561
InChI-Schlüssel KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, pubchem9002, acmc-209e5g, methyl1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, ksc534i0d, methyl 1-methylimidazol-4-carboxylate, methyl 1-methyl-1h-imidazole-carboxylate, 4-methoxycarbonyl-1-methyl-1h-imidazole
PubChem CID 2773510
IUPAC-Name Methyl 1-Methylimidazol-4-Carboxylat
SMILES CN1C=C(N=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%