Learn More
Methyl-(1R,3S)-2,2-Dimethyl-3-(2-Oxopropyl)-Cyclopropanacetat, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10185010
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material Methyl (1R, 3S)-2, 2-dimethyl-3-(2-oxopropyl)-cyclopropaneacetate
Namenshinweis 96%
CAS 54878-01-2
Farbe Braun
Siedepunkt 104°C to 106°C (3.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H18O3
Brechungsindex 1.4514 to 1.4534
MDL-Nummer MFCD00144756
Menge 1 g
Spezifische Drehung -26.6
Synonym methyl 2-1r,3s-2,2-dimethyl-3-2-oxopropyl cyclopropyl acetate, methyl 1r,3s-2,2-dimethyl-3-2-oxo-propyl cyclopropyl acetate, methyl 1 r,3 s 2-2 dimethyl-3-oxopropyl-cyclopropaneacetate, ?-2,2-dimethyl-3beta-2-oxopropyl cyclopropane-1beta-acetic acid methyl ester
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,benzene,petroleum ether,soluble in ethanol,methanol,ccl4
InChI-Schlüssel MGHKLYIYPFGGDY-DTWKUNHWSA-N
SMILES CC(=O)CC1C(C1(C)C)CC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-2-[(1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-oxopropyl)cyclopropyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 198.26
PubChem CID 736111
Formelmasse 198.26
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig