Learn More
Methyl-2,2-Difluor-2-(Fluorsulfonyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is a useful reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides. It is also broadly applicable reagent for perfluoroalkylations for aryl iodides and bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-2,2-Difluor-2-(Fluorsulfonyl)acetat ist ein nützliches Reagenz für die Trifluormethylierung von Alkylhalogeniden. Ist auch ein allgemein anwendbares Reagenz für Perfluoralkylierungen für Aryliodide und Bromide.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Methyl-2,2-Difluor-2-(Fluorsulfonyl)acetat ist ein nützliches Reagenz für die Trifluormethylierung von Alkylhalogeniden. Ist auch ein allgemein anwendbares Reagenz für Perfluoralkylierungen für Aryliodide und Bromide.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate |
Dichte | 1.509 |
Siedepunkt | 117°C to 118°C |
Flammpunkt | 47°C (117°F) |
Strukturformel | FSO2CF2CO2CH3 |
Brechungsindex | 1.351 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2920 |
Beilstein | 1812896 |
Formelmasse | 192.11 |