Learn More
Methyl-2,2-Difluor-2-(Fluorsulfonyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419487
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15419487 5 g 5 Gramm
15470086 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52745.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 680-15-9 | C3H3F3O4S | 192.108 g/mol
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is a useful reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides. It is also broadly applicable reagent for perfluoroalkylations for aryl iodides and bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-2,2-Difluor-2-(Fluorsulfonyl)acetat ist ein nützliches Reagenz für die Trifluormethylierung von Alkylhalogeniden. Ist auch ein allgemein anwendbares Reagenz für Perfluoralkylierungen für Aryliodide und Bromide.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 680-15-9
Summenformel C3H3F3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 192.108
MDL-Nummer MFCD00144316
InChI-Schlüssel GQJCAQADCPTHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetate, methylfluorosulphonyldifluoroacetate, methyl difluoro fluorosulfonyl acetate, methyl fluorosulfonyldifluoroacetate, methyl fluorosulphonyl difluoro acetate, methyl fluorosulphonyldifluoroacetate, methyl 2-fluorosulfonyl difluoroacetate, fluorosulfonyldifluoroacetic acid methyl ester, 2,2-difluoro-2-fluorosulfonylacetic acid methyl ester, difluoro fluorosulfonyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 547667
IUPAC-Name Methyl2,2-difluoro-2-fluorosulfonylacetat
SMILES COC(=O)C(F)(F)S(=O)(=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Dichte 1.509
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 47°C (117°F)
Strukturformel FSO2CF2CO2CH3
Brechungsindex 1.351
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1812896
Formelmasse 192.11
Reinheit (%) 97%