Learn More
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate, TRC
Artikelnummer. 30476007
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476007 50 mg 50 Milligramm
30473004 100 mg 100 Milligramm
30464965 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476007 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33517850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13865-20-8
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
IUPAC-Name methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
SMILES COC(=O)C(C)(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h4H,1-3H3
Formelmasse 130.063