missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate, TRC

Artikelnummer. 30473004
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473004 100 mg 100 Milligramm
30476007 50 mg 50 Milligramm
30464965 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30473004 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM335178100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13865-20-8
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
IUPAC-Name methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
SMILES COC(=O)C(C)(C)C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h4H,1-3H3
Formelmasse 130.063
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.