Learn More
Alfa Aesar™ Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranosid, 98 %
51.13 € - 204.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3601-36-3
Summenformel C28H26O9
Molekulargewicht (g/mol) 506.507
MDL-Nummer MFCD06300842
InChI-Schlüssel WXFFEILSURAFKL-SUWSLWCISA-N
Synonym methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4-diyl dibenzoate, methyl d-galactopyranoside 2,3,6-tribenzoate, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-a-d-galactopyranoside, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-, a-d-galactopyranoside, methyl 2-o,3-o,6-o-tribenzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-4-benzoyloxy-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxyoxan-3-yl benzoate, 2r,3s,4s,5r,6s-4,5-bis benzoyloxy-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl methyl benzoate
PubChem CID 10929259
IUPAC-Name [(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-Dibenzoyloxy-3-Hydroxy-6-Methoxyoxan-2-yl]methylbenzoat
SMILES COC1C(C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)O)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15470537
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
J66260.06
5g
204.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 20-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15460537
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
J66260.03
1g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Chemische Identifikatoren
3601-36-3
506.507
WXFFEILSURAFKL-SUWSLWCISA-N
10929259
COC1C(C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)O)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
C28H26O9
MFCD06300842
methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4-diyl dibenzoate, methyl d-galactopyranoside 2,3,6-tribenzoate, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-a-d-galactopyranoside, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-, a-d-galactopyranoside, methyl 2-o,3-o,6-o-tribenzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-4-benzoyloxy-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxyoxan-3-yl benzoate, 2r,3s,4s,5r,6s-4,5-bis benzoyloxy-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl methyl benzoate
[(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-Dibenzoyloxy-3-Hydroxy-6-Methoxyoxan-2-yl]methylbenzoat
Spezifikation
Methyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Weiß
5g
C28H26O9
methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4-diyl dibenzoate, methyl d-galactopyranoside 2,3,6-tribenzoate, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-a-d-galactopyranoside, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-, a-d-galactopyranoside, methyl 2-o,3-o,6-o-tribenzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-4-benzoyloxy-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxyoxan-3-yl benzoate, 2r,3s,4s,5r,6s-4,5-bis benzoyloxy-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl methyl benzoate
COC1C(C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)O)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
506.507
506.5
98%
+121° (c=1 in Chloroform)
143°C
3601-36-3
MFCD06300842
WXFFEILSURAFKL-SUWSLWCISA-N
[(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-Dibenzoyloxy-3-Hydroxy-6-Methoxyoxan-2-yl]methylbenzoat
10929259
Pulver