Learn More
Methyl 2,4-Dimethoxybenzoat, 98 %, Acros Organics
Catalog Number p-4813539
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
2150-41-6
C10H12O4
196.20
MFCD00070649
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
137451
methyl 2,4-dimethoxybenzoate
COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1OC
2150-41-6
C10H12O4
196.20
MFCD00070649
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
137451
methyl 2,4-dimethoxybenzoate
COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1OC
Chemischer Name oder Material Methyl 2, 4-dimethoxybenzoate
Dichte 1.1940g/mL
Siedepunkt 294°C to 296°C
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH30)2C6H3CO2CH3
Menge 5 g
Relative Dichte 1.194
Synonym 2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%