Learn More
Methyl 2,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 153.18 |
Reinheit (%) | 95% |