Learn More
Methyl-2,6-dichlorpyridin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443157
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443157 1 g 1 Gramm
15453157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17468.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wenig löslich (0.13g/l) (25° C)
Hinweise
Von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen und Aminen fernhalten. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42521-09-5
Summenformel C7H5Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.02
MDL-Nummer MFCD00044409
InChI-Schlüssel XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93237
IUPAC-Name Methyl 2,6-Dichlorpyridin-4-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 1 g
Synonym methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (0.13g/L) (25°C)
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) 97%