missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetat, Mikromol™

Artikelnummer. 30050872
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050872 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30050872 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0333.04

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Methyl-2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
CAS 258273-50-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H18 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
InChI-Formel InChI=1S/C18H18N2O2/c1-12-4-7-14(8-5-12)18-15(10-17(21)22-3)20-11-13(2)6-9-16(20)19-18/h4-9,11H,10H2,1-3H3
SMILES COC(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
IUPAC-Name Methyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 294.35
Menge 50 mg
Formelmasse 294.1368 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.