Learn More
Methyl 2-Acetoxy-3-carboxypropanoate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-Acetoxy-3-carboxypropanoate |
| CAS | 20226-93-1 |
| Summenformel | C7 H10 O6 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10O6/c1-4(8)13-5(3-6(9)10)7(11)12-2/h5H,3H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | COC(=O)C(CC(=O)O)OC(=O)C |
| IUPAC-Name | 3-acetyloxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.15 |
| Formelmasse | 190.0477 |