Learn More
Methyl2-(acetylamino)-3-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10384102
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
95067-27-9
C10H10N2O5
238.20
MFCD00157613
PHFRWNCHBPVTJN-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl 2-acetamido-3-nitro-benzoate, 2-acetylamino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 2-acetamido-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-3-nitrobenzoate, 2-acetylamino-3-nitrobenzoic acid methyl ester
2782278
methyl 2-acetamido-3-nitrobenzoate
COC(=O)C1=C(NC(C)=O)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
95067-27-9
C10H10N2O5
238.20
MFCD00157613
PHFRWNCHBPVTJN-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl 2-acetamido-3-nitro-benzoate, 2-acetylamino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 2-acetamido-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-3-nitrobenzoate, 2-acetylamino-3-nitrobenzoic acid methyl ester
2782278
methyl 2-acetamido-3-nitrobenzoate
COC(=O)C1=C(NC(C)=O)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(acetylamino)-3-nitrobenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 238.2
Reinheit (%) 97%