Learn More
Methyl2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoat-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10360323
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10360323 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10360323 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH01792DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
CAS 5619-09-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H15ClN2O2
MDL-Nummer MFCD00066133
Menge 1 g
Synonym dl-tryptophan methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, h-dl-trp-ome.hcl, dl-tryptophan methyl ester hcl, h-d-trp-ome hcl, methyl 2-amino-3-indol-3-ylpropanoate, chloride, h-dl-trp-ome hcl, h-dl-trp-ome-hcl, pubchem10907, acmc-209oxn
InChI-Schlüssel XNFNGGQRDXFYMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name methyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 254.71
PubChem CID 2827264
Formelmasse 254.72
Reinheit (%) 97%