Learn More
Methyl 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoate, TRC
Artikelnummer. 30482926
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482926 10 mg 10 Milligramm
30480660 100 mg 100 Milligramm
30471720 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33289010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5035-82-5
Summenformel C11H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 241.24
IUPAC-Name methyl 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoate
SMILES COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO5/c1-14-7-5-6(11(13)17-4)8(12)10(16-3)9(7)15-2/h5H,12H2,1-4H3
Formelmasse 241.095