Learn More
Methyl-2-amino-3-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053778
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22223-49-0
C9H11NO2
165.192
MFCD06200918
VSFYTPXXMLJNAU-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-methylanthranilate, 2-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-3-methyl-, methyl ester, methyl 2-amino-3-methylbenzenecarboxylate, 2-amino-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-3-methylbenzoate, pubchem10929, acmc-209ftn, methyl 2-amino-m-toluate, ksc495o6t
2763406
Methyl-2-amino-3-methylbenzoat
CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22223-49-0
C9H11NO2
165.192
MFCD06200918
VSFYTPXXMLJNAU-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-methylanthranilate, 2-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-3-methyl-, methyl ester, methyl 2-amino-3-methylbenzenecarboxylate, 2-amino-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-3-methylbenzoate, pubchem10929, acmc-209ftn, methyl 2-amino-m-toluate, ksc495o6t
2763406
Methyl-2-amino-3-methylbenzoat
CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-3-methylbenzoate
Schmelzpunkt 25°C to 29°C
Farbe Rosa
Siedepunkt 153°C (23 mm)
Menge 25 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest