Learn More
Methyl 2-Amino-4-fluoro-3-methylbenzoate, TRC
Artikelnummer. 30474854
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474854 50 mg 50 Milligramm
30479179 10 mg 10 Milligramm
30478812 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28865850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928839-58-1
Summenformel C9H10NO2F
Molekulargewicht (g/mol) 183.17
IUPAC-Name methyl 2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(F)c(C)c1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Amino-4-fluoro-3-methylbenzoate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10FNO2/c1-5-7(10)4-3-6(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Formelmasse 183.0696