Learn More
Methyl-2-benzamidoacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-Benzamidoacetate |
| CAS | 1205-08-9 |
| Summenformel | C10 H11 N O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Methyl N-Benzoylglycinate, Methyl Benzoylaminoacetate, Methyl Benzoylglycinate, Methyl Hippurate, N-Benzoylglycine Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-14-9(12)7-11-10(13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13) |
| SMILES | COC(=O)CNC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Methyl-2-benzamidoacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.199 |
| Formelmasse | 193.074 |