Learn More
Methyl2-Benzyloxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430917
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430917 5 g -
11440917 25 g 25 Gramm
11450917 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23309.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55142-16-0
Summenformel C15H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
MDL-Nummer MFCD01099045
InChI-Schlüssel FULHVBYAYSGTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-benzyloxybenzoate, methyl 2-benzyloxy benzoate, 2-benzyloxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-phenylmethoxy benzoate, methyl 2-benzyloxy-benzoate, acmc-1b03z, methyl salicylate monobenzyl ether, 2-benzyloxy benzoic acid methyl ester, 2-phenylmethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-phenylmethoxy-, methyl ester
PubChem CID 251331
IUPAC-Name Methyl-2-phenylmethoxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-benzyloxybenzoate
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Menge 5 g
Formelmasse 242.27
Reinheit (%) 98%