missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat, 98 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-160933
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6942-36-5
MFCD00010867
VSEYYEKRZNRECT-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-bromo-5-nitro-benzoate, 2-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-5-nitrobenzoate, pubchem3971, acmc-1b9le, ksc495k5r, methyl 5-nitro-2-bromobenzoate, methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
245494
Methyl2-Brom-5-nitrobenzoat
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6942-36-5
MFCD00010867
VSEYYEKRZNRECT-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-bromo-5-nitro-benzoate, 2-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-5-nitrobenzoate, pubchem3971, acmc-1b9le, ksc495k5r, methyl 5-nitro-2-bromobenzoate, methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
245494
Methyl2-Brom-5-nitrobenzoat
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 79.0°C to 81.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H6BrNO4
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water.
Molekulargewicht (g/mol) 260.04
Formelmasse 260.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'