Learn More
Methyl-2-brom-6-methoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30482695
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482695 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2950901G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-Bromo-6-methoxybenzoate
CAS 31786-46-6
Summenformel C9H9BrO3
Menge 1 g
Synonym 2-Bromo-6-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, 6-Bromo-o-anisic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H9BrO3/c1-12-7-5-3-4-6(10)8(7)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
SMILES O=C(OC)C(C(OC)=CC=C1)=C1Br
IUPAC-Name Methyl-2-brom-6-methoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 245.07
Formelmasse 243.97