Learn More
Methyl-2-(Brommethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoat, Mikromol
Artikelnummer. 30461472
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30461472 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30461472 Supplier Mikromol Supplier No. MM3641.140025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl-2-(Brommethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate
CAS 1537890-72-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C14 H18 Br N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester (ACI), Methyl 2-(bromomethyl)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]benzoate (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(18)16-11-7-5-6-9(10(11)8-15)12(17)19-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,16,18)
Lösungstyp Neat
SMILES COC(=O)c1cccc(NC(=O)OC(C)(C)C)c1CBr
IUPAC-Name Methyl-2-(brommethyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 344.201
Menge 25 mg
Formelmasse 343.0419 g/mol