Learn More
Methyl2-(Brommethyl)acrylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10384592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
10384592 1 g 1 Gramm
10456442 5 g 5 Gramm
11994961 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10384592 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 367630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4224-69-5 | C5H7BrO2 | 179.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4224-69-5
Summenformel C5H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.01
MDL-Nummer MFCD00011697
InChI-Schlüssel CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-bromomethyl acrylate, methyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, methyl 2-bromomethyl-2-propenoate, methyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-bromomethyl methyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, methyl ester, 2-bromomethyl acrylic acid methyl ester, acrylic acid, 2-bromomethyl-, methyl ester, zlchem 195, pubchem17371
PubChem CID 521093
IUPAC-Name Methyl-2-(brommethyl)prop-2-enoat
SMILES COC(=O)C(=C)CBr
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.4890g/mL
Siedepunkt 35.0°C to 37.0°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4870 to 1.4890
Menge 1 g
Relative Dichte 1.489
Formelmasse 179.01
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.