Learn More
Methyl2-(Brommethyl)acrylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 11994961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11994961 25 g 25 Gramm
10384592 1 g 1 Gramm
10456442 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11994961 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367630250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4224-69-5 | C5H7BrO2 | 179.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4224-69-5
Summenformel C5H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.01
MDL-Nummer MFCD00011697
InChI-Schlüssel CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-bromomethyl acrylate, methyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, methyl 2-bromomethyl-2-propenoate, methyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-bromomethyl methyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, methyl ester, 2-bromomethyl acrylic acid methyl ester, acrylic acid, 2-bromomethyl-, methyl ester, zlchem 195, pubchem17371
PubChem CID 521093
IUPAC-Name Methyl-2-(brommethyl)prop-2-enoat
SMILES COC(=O)C(=C)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.4890g/mL
Siedepunkt 35.0°C to 37.0°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4870 to 1.4890
Menge 25 g
Relative Dichte 1.489
Formelmasse 179.01
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.