missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-2-brommethylbenzoat, TRC

Artikelnummer. 30469933
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469933 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30469933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2951805G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 2-Bromomethylbenzoate
CAS 2417-73-4
Summenformel C9 H9 Br O2
Menge 5 g
Synonym 2-Bromomethylbenzoic Acid Methyl Ester, 2-Bromomethylbenzoic Methyl Ester, 2-Carbomethoxy-α-bromotoluene, 2-Carbomethoxybenzyl Bromide, 2-Methoxycarbonylbenzyl Bromide, Methyl 2-(Bromomethyl)benzoate, Methyl o-(Bromomethyl)benzoate, Methyl α-Bromo-o-toluate, o-Carbomethoxybenzyl Bromide, α-Bromo-o-Toluic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1CBr
IUPAC-Name Methyl-2-(brommethyl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 229.07
Formelmasse 227.9786
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.