Learn More
Methyl-2-bromthiazol-4-carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055054
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
170235-26-4
C5H4BrNO2S
222.056
MFCD06659908
YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
2763213
Methyl 2-Brom-1,3-Thiazol-4-Carboxylat
COC(=O)C1=CSC(=N1)Br
170235-26-4
C5H4BrNO2S
222.056
MFCD06659908
YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
2763213
Methyl 2-Brom-1,3-Thiazol-4-Carboxylat
COC(=O)C1=CSC(=N1)Br
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
Menge 250 mg
Synonym methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl-1,3-thiazole, methyl2-bromothiazole-4-carboxylate, methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, pubchem8920, acmc-1c5qt
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 222.06
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest