Learn More
Methyl2-chloroacetoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10129232 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10129232 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10509643 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10129232 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179900100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4755-81-1 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4755-81-1
Summenformel C5H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 150.56
MDL-Nummer MFCD00008757
InChI-Schlüssel GYQRIAVRKLRQKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloroacetoacetate, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, methyl ester, 2-chloroacetoacetic acid methyl ester, 2-chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, methyl2-chloroacetoacetate, acmc-209k9v, methyl-2-chloroacetoacetate, methyl-alpha-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetate methyl ester, gyqriavrklrqkp-uhfffaoysa
PubChem CID 107332
IUPAC-Name Methyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat
SMILES CC(=O)C(C(=O)OC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chloroacetoacetate
Schmelzpunkt -33°C
Farbe Gelb
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 137°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH(Cl)CO2CH3
Brechungsindex 1.4455 to 1.4475
Menge 10 mL
Relative Dichte 1.24
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-chloroacetoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.