Learn More
Methyl-2-chloracetoacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-Chloroacetoacetate |
| CAS | 4755-81-1 |
| Summenformel | C5H7ClO3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-3-oxo-butyric Acid Methyl Ester, 2-Chloro-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, 2-Chloroacetoacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloro-3-oxobutanoate, Methyl 2-Chloro-3-oxobutyrate, Methyl 2-Chloroacetoacetate, Methyl alpha-Chloroacetoacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7ClO3/c1-3(7)4(6)5(8)9-2/h4H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(Cl)C(=O)C |
| IUPAC-Name | Methyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.56 |
| Formelmasse | 150.0084 |