Learn More
Methyl2-(chloromethyl)-1,3-Oxazol-4-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3111006
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
208465-72-9
C6H6ClNO3
175.57
MFCD06660133
CMUKPCIZFMTLKD-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-chloromethyl oxazole-4-carboxylate, methyl 2-chloromethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloromethyl-, methyl ester, methyl 2-chloromethyl-4-oxazolecarboxylate, pubchem22375, 2-chloromethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate, 2-chloromethyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-chloro-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
2763199
Methyl-2-(chlormethyl)-1,3-oxazol-4-carboxylat
COC(=O)C1=COC(CCl)=N1
208465-72-9
C6H6ClNO3
175.57
MFCD06660133
CMUKPCIZFMTLKD-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-chloromethyl oxazole-4-carboxylate, methyl 2-chloromethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloromethyl-, methyl ester, methyl 2-chloromethyl-4-oxazolecarboxylate, pubchem22375, 2-chloromethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate, 2-chloromethyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-chloro-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
2763199
Methyl-2-(chlormethyl)-1,3-oxazol-4-carboxylat
COC(=O)C1=COC(CCl)=N1
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(chloromethyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 175.57
Reinheit (%) 97%