missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 2-Cyclohexyl-2-hydroxyphenylacetate, TRC

Artikelnummer. 30476346
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476346 500 mg 500 Milligramm
30478184 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM294645500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10399-13-0
Summenformel C15 H20 O3
Molekulargewicht (g/mol) 248.32
Synonym Methyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name methyl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
SMILES COC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3
Formelmasse 248.1412
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.