Learn More
Methyl 2-Cyclohexyl-2-hydroxyphenylacetate, TRC
Artikelnummer. 30478184
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478184 10 g 10 Gramm
30476346 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478184 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29464510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10399-13-0
Summenformel C15 H20 O3
Molekulargewicht (g/mol) 248.32
Synonym Methyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name methyl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
SMILES COC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3
Formelmasse 248.1412