Learn More
Methyl2-Cyclopentanoncarboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758382
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
10472-24-9
C7H10O3
142.15
MFCD00001411
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
66328
Methyl2-Oxocyclopentan-1-Carboxylat
COC(=O)C1CCCC1=O
10472-24-9
C7H10O3
142.15
MFCD00001411
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
66328
Methyl2-Oxocyclopentan-1-Carboxylat
COC(=O)C1CCCC1=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0540g/mL
Siedepunkt 102°C to 104°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4550 to 1.457
Menge 5 g
Beilstein 10, 597
Relative Dichte 1.054
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: miscible in ethanol
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig