missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazol-7-carboxylat (Candesartanmethylester), Mikromol™
Beschreibung
Methyl-2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazol-7-carboxylat (Candesartanmethylester)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Candesartan Methyl Ester |
| CAS | 139481-69-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Candesartan Methyl Ester |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C25 H22 N6 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Candesartan Cilexetil Imp. I (EP), 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, methyl ester, 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, methyl ester (9CI), Methyl 1-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Methyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Impurity I |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 454.49 |
| Menge | 100 mg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?