Learn More
Methyl-2-fluor-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041311
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
197507-22-5
C8H7FO3
170.139
MFCD09038282
WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl-2-fluoro4-hydroxybenzoate, methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl 2-fluoro-4-hydroxy-benzoate, 2-fluoro-4-hyroxybenzoic acid methyl ester
22463192
Methyl2-Fluor-4-hydroxybenzoat
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)F
197507-22-5
C8H7FO3
170.139
MFCD09038282
WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl-2-fluoro4-hydroxybenzoate, methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl 2-fluoro-4-hydroxy-benzoate, 2-fluoro-4-hyroxybenzoic acid methyl ester
22463192
Methyl2-Fluor-4-hydroxybenzoat
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)F
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate can be used in the preparation of compounds, with the ability to inhibit cytosolic phospholipase A2α. It is also an intermediate in the synthesis of 3-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluoromethyl) -4-isoxazolecarboxylic acid methyl ester (F591865).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoat kann bei der Herstellung von Verbindungen verwendet werden, mit der Fähigkeit, die zytosolische Phospholipase A2α zu hemmen. Ist zudem ein Zwischenprodukt in der Synthese von 3-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)-4-isoxazolecarbonsäure-Methylester (F591865).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 98%