Learn More
Methyl-2-formylbenzoat, Thermo Scientific™ , 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541323
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10541323 1 g 1 Gramm
10672073 10 g 10 Gramm
10089441 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10541323 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00698DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 4122-56-9
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00204231
InChI-Schlüssel YRMODRRGEUGHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carbomethoxybenzaldehyde, methyl o-formylbenzoate, phthalaldehydic acid, methyl ester, benzoic acid, formyl-, methyl ester, methyl 2-formylbenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-formyl-, methyl ester, methyl 2-formyl-benzoate, methylformylbenzenecarboxylate, methyl-2-formylbenzoate, formyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 243003
IUPAC-Name Methyl 2-Formalbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-formylbenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3OC(O)C6H4CHO
Menge 1 g
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%