Learn More
Methyl 2-Hydroxy-4-Methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoat wird bei der enantioselektiven Synthese von (+)-Coriandron A und B, zwei bioaktiven Naturprodukten, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoat wird bei der enantioselektiven Synthese von (+)-Coriandron A und B, zwei bioaktiven Naturprodukten, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate |
Schmelzpunkt | 47°C to 51°C |
Siedepunkt | 134°C (7mmHg) |
Summenformel | C5H10ClNO3 |
Beilstein | 2691644 |
Synonym | 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone. Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl |
IUPAC-Name | 5-Amino-4-Oxopentansäure;hydrochlorid |