Learn More
Methyl-2-hydroxy-4-methylpentanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate |
| CAS | 40348-72-9 |
| Summenformel | C7H14O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Methyl 2-hydroxy-4-methylvalerate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3/h5-6,8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)CC(C)C |
| IUPAC-Name | Methyl-2-Hydroxy-4-Methylpentanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.18 |
| Formelmasse | 146.0943 |