Learn More
Methyl 2-(methylsulfonylmethyl)acrylate, TRC
Artikelnummer. 30482323
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482323 1 g 1 Gramm
30465439 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30482323 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3383781G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143224-94-6
Summenformel C6 H10 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 178.206
IUPAC-Name methyl 2-(methylsulfonylmethyl)prop-2-enoate
SMILES COC(=O)C(=C)CS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(methylsulfonylmethyl)acrylate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O4S/c1-5(6(7)10-2)4-11(3,8)9/h1,4H2,2-3H3
Formelmasse 178.03