Learn More
Methyl-2-naphthalenemethylamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30477928
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477928 10 g 10 Gramm
30474347 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30477928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32314510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381236-32-4
Summenformel C12H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 207.7
Synonym N-Methyl-2-naphthalenemethanamine Hydrochloride, Methyl(naphthalen-2-ylmethyl)amine Hydrochloride, N-Methyl-N-(2-naphthylmethyl)amine, N-Methyl-N-[(naphthalen-2-yl)methyl]amine Hydrochloride
SMILES CNCC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-2-naphthalenemethylamine Hydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-9-11(8-13)7-6-10-4-2-3-5-12(9)10;/h2-7H,8,13H2,1H3;1H