Learn More
Methyl-2-O-Benzoyl-4,6-di-O-benzyliden-Alpha-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30483511
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483511 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483511 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM288965100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-O-Benzoyl-4,6-di-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
CAS 28642-64-0
Summenformel C21H22O7
Menge 100 mg
Synonym Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranoside 2-Benzoate
InChI-Formel InChI=1S/C21H22O7/c1-24-21-18(27-19(23)13-8-4-2-5-9-13)16(22)17-15(26-21)12-25-20(28-17)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15-18,20-22H,12H2,1H3/t15-,16+,17-,18-,20-,21+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@@H]2CO[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name [(2R,4aR,6S,7R,8S,8aS)-8-Hydroxy-6-methoxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 386.4
Formelmasse 386.1366