Learn More
Methyl 2-Octynoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025639
27.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-12-6
C9H14O2
154.209
MFCD00009530
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-octynoate, folione, methyl heptine carbonate, methyl 2-octynate, methyl 2-octinate, 2-octynoic acid, methyl ester, vert de violette, artificial, methyl hept-1-yne-1-carboxylate, methyl pentylacetylenecarboxylate, unii-0ttp6yt2t3
8092
Methyl-oct-2-inoat
CCCCCC#CC(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-12-6
C9H14O2
154.209
MFCD00009530
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-octynoate, folione, methyl heptine carbonate, methyl 2-octynate, methyl 2-octinate, 2-octynoic acid, methyl ester, vert de violette, artificial, methyl hept-1-yne-1-carboxylate, methyl pentylacetylenecarboxylate, unii-0ttp6yt2t3
8092
Methyl-oct-2-inoat
CCCCCC#CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 2-octynoate
Dichte 0.92
Siedepunkt 216°C to 218°C
Flammpunkt 88°C (192°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 25 g
Beilstein 1756887
Formelmasse 154.2
Reinheit (%) 98%