Learn More
Methyl-2-pyridilketoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Methyl-2-pyridyl ketoxime is used as colorimetric reagent for rhenium. Methyl-2-pyridyl ketoxime has been proposed as an analytical reagent for the spectrophotometric determination of copper, iron in alkaline aqueous solution and phenyl-2 pyridyl ketoxime.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-2-Pyridyllketoxime wird als kolorimetrisches Reagenz für Rhenium verwendet. Methyl-2-Pyridyllketoxime wurde als analytisches Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Kupfer, Eisen in alkalischer wässriger Lösung und Phenyl-2-Pyridyllketoxime vorgeschlagen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Methyl-2-Pyridyllketoxime wird als kolorimetrisches Reagenz für Rhenium verwendet. Methyl-2-Pyridyllketoxime wurde als analytisches Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Kupfer, Eisen in alkalischer wässriger Lösung und Phenyl-2-Pyridyllketoxime vorgeschlagen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-pyridyl ketoxime |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | 2-(1-Nitrosoethyliden)-1H-Pyridin |
Formelmasse | 136.15 |
Reinheit (%) | 97% |