Learn More
Methyl (2R)-(2-Chlorphenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H )-yl]acetathydrogensulfat ((R)-Clopidogrelhydrogensulfat), Mikromol™
Beschreibung
Methyl (2R)-(2-Chlorphenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H )-yl]acetathydrogensulfat ((R)-Clopidogrelhydrogensulfat)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate |
| CAS | 120202-71-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetate Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. C (EP), Clopidogrel Imp. C (EP), Clopidogrel USP Related Compound C, Clopidogrel USP RC C, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. C (EP) as Hydrogen Sulfate, (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Related Compound C as Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Impurity C as Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Impurity C as Hydrogen Sulfate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | Methyl-(2R)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetat; Schwefelsäure |
| Mehr anzeigen |