missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl (2RS)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetat, Mikromol™
Beschreibung
Methyl (2RS)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl (2RS)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| CAS | 19833-96-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyl (2RS)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H18 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Methyl cyclopentylphenylglycolate, NSC 93811, Glycopyrronium Bromide Imp. L (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound L, Glycopyrrolate USP RC L, Benzeneacetic acid, alpha-cyclopentyl-alpha-hydroxy-, methyl ester, Mandelic acid, alpha-cyclopentyl-, methyl ester (8CI), Methyl (+/-)-cyclopentylmandelate, Methyl alpha-cyclopentylmandelate, Glycopyrrolate Related Compound L, Glycopyrronium Bromide Impurity L, Glycopyrronium Impurity L |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H18O3/c1-17-13(15)14(16,12-9-5-6-10-12)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12,16H,5-6,9-10H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | Methyl-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?