Learn More
Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoat (Carbidopa-Methylester), Mikromol™
Beschreibung
Methyl-(2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoat (Carbidopa-Methylester)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester) |
| CAS | 52514-63-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester) |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C11 H16 N2 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Carbidopa Imp. E (EP), (S)-alpha-Hydrazino-3,4-dihydroxy-alpha-methyl-benzenepropanoic acid methyl ester, Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate, Carbidopa Impurity E |
| SMILES | COC(=O)C(C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.26 |
| Menge | 25 mg |
| Mehr anzeigen |