Learn More
Methyl-3- 2-[(Diaminomethylen]amino-4-thiazolyl]methyl]-thio]propionimidat-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-((2-((Diaminomethylene)amino-4-thiazolyl)methyl)-thio)propionimidate Hyxdrochloride |
| CAS | 1797843-63-0 |
| Summenformel | C9H15N5OS2 . HCl |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H15N5OS2.ClH/c1-15-7(10)2-3-16-4-6-5-17-9(13-6)14-8(11)12;/h5,10H,2-4H2,1H3,(H4,11,12,13,14);1H |
| SMILES | Cl.COC(=N)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1 |
| IUPAC-Name | Methyl-3-[[2-(Diaminomethylidenamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanimidat;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 309.8 |
| Formelmasse | 309.0485 |