missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophen-2-carboxylat-Hydrochlorid (Ethylarticainhydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
Methyl-3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophen-2-carboxylat-Hydrochlorid (Ethylarticainhydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylarticaine Hydrochloride |
| CAS | 2602451-79-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethylarticaine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C12 H18 N2 O3 S . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Articaine Hydrochloride Imp. D (EP), Articaine Imp. D (EP), Methyl 3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethylarticaine Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Articaine Impurity D as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-3-[2-(ethylamino)propanoylamino]-4-methylthiophen-2-carboxylat;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?